missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4) |
| CAS | 1398065-98-9 |
| Molekylær formel | C14 D4 H14 N4 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benomyl-d4, Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), Benomyl-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4), Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolyl-4,5,6,7-d4-carbamate, [1-[(Butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4]carbamic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)/i5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(nc(NC(=O)OC)n2C(=O)NCCCC)c1[2H] |
| IUPAC navn | methyl N-[1-(butylcarbamoyl)-4,5,6,7-tetradeuteriobenzimidazol-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.342 |
| Formel vægt | 294.163 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?