Få mere at vide
Benin, MedChemExpress
Beskrivelse
Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benin |
| CAS | 22181-94-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H19N5O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Butocin Butocine |
| SMIL | O=C(OCC)CNC(CCCCSC1=C2N=CNC2=NC=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.4 |
| Formel vægt | 337.4 |
| Vis mere |