Få mere at vide
Benidipine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428766 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1448
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
MedChemExpress Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benidipine hydrochloride
CAS 91599-74-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H32ClN3O6
Mængde 100 mg
Synonym KW-3049
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (61.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(O[C@H]2CN(CC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)[C@@H]1C4=CC=CC([N+]([O-])=O)=C4)OC.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 542.02
Formel vægt 542.02
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation