Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Benidipinhydrochlorid
Artikelnummer. 16584464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584464 250 mg
16574464 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16584464 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465102500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91599-74-5
Molekylær formel C28H32ClN3O6
Molekylvægt (g/mol) 542.03
InChI nøgle KILKDKRQBYMKQX-MIPPOABVSA-N
IUPAC navn hydrogen 3-(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl-5-methyl-(4R)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylatchlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)O[C@@H]1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benidipine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 542.02