Få mere at vide
Benidipine 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benidipine 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) |
| CAS | 91599-75-6 |
| Molekylær formel | C39H44N4O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(3-Benzylpiperidin-1-yl) 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Benidipine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C39H44N4O6/c1-27-35(38(44)48-33-18-10-20-41(25-33)23-29-12-5-3-6-13-29)37(31-16-9-17-32(22-31)43(46)47)36(28(2)40-27)39(45)49-34-19-11-21-42(26-34)24-30-14-7-4-8-15-30/h3-9,12-17,22,33-34,37,40H,10-11,18-21,23-26H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C(C(=C(C)N1)C(=O)OC2CCCN(Cc3ccccc3)C2)c4cccc(c4)[N+](=O)[O-])C(=O)OC5CCCN(Cc6ccccc6)C5 |
| IUPAC navn | bis(1-benzylpiperidin-3-yl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 664.79 |
| Formel vægt | 664.3261 |