Få mere at vide
Benfuresate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316718
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316718 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316718 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10476000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benfuresate
CAS 68505-69-1
Analyt- eller komponentnavne Benfuresate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
SMIL CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
IUPAC navn (3,3-dimethyl-2H-1-benzofuran-5-yl) ethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 256.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 256.0769 g/mol