Få mere at vide
Benfuresate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benfuresate |
| CAS | 68505-69-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benfuresate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1 |
| IUPAC navn | (3,3-dimethyl-2H-1-benzofuran-5-yl) ethanesulfonate |
| Vis mere |