Få mere at vide
Benfuracarb, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benfuracarb |
| CAS | 82560-54-1 |
| Molekylær formel | C20 H30 N2 O5 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Aminofuracarb, Aminosulfulan, Benfuracarb, Nakar, OK 174, Oncol, Oncol 5G |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O5S/c1-7-25-17(23)11-12-22(14(2)3)28-21(6)19(24)26-16-10-8-9-15-13-20(4,5)27-18(15)16/h8-10,14H,7,11-13H2,1-6H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-[[(2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)oxycarbonyl-methylamino]sulfanyl-propan-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.53 |
| Formel vægt | 410.1875 |