Få mere at vide
Benfluralin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benfluralin |
| CAS | 1861-40-1 |
| Molekylær formel | C13 H16 F3 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | p-Toluidine, N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro- (7CI,8CI), N-Butyl-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-4-trifluoromethyl-N-n-butyl-N-ethylaniline, 4-Trifluoromethyl-2,6-dinitro-N-ethyl-N-butylaniline, Balan, Balfin, Banafine, Benafine, Benalan, Benefex, Benefin, Benefine, Benephin, Benfluralin, Benfluraline, Bethrodine, Bhulan, Binnell, Bonalan, Carpidor, EL 110, Emblem, Flubalex, N-Butyl-2,6-dinitro-N-ethyl-4-trifluoromethylaniline, N-Butyl-N-ethyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, N-Butyl-N-ethyl-4-trifluoromethyl-2,6-trinitroaniline, N-Butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine, N-Ethyl-N-butyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, Pel-Tech, Quilan, α,α,α,Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-ethylbutyl-p-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-6-17(4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCN(CC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-butyl-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.28 |
| Formel vægt | 335.1093 |