Få mere at vide
Benfluorex Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18082730
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082730 5 mg
18022140 25 mg
18070840 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1350005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23642-66-2
Molekylær formel C19 H20 F3 N O2 . Cl H
Synonym Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, 1-benzoate, hydrochloride (1:1)∣Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, benzoate (ester), hydrochloride (9CI)∣Ethanol, 2-[[α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethyl]amino]-, benzoate (ester), hydrochloride (8CI)∣(±)-N-(2-Benzoyloxyethyl)norfenfluramine hydrochloride∣Benfluorex hydrochloride∣JP 992∣Mediator∣Mediaxal∣S 992
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benfluorex, Hydrochloride
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Formel vægt 387.1213
Molekylvægt (g/mol) 387.82