Få mere at vide
Benfluorex hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468951 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11468951 50 g
1 options
Artikelnummer. 11468951 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215482050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benfluorex hydrochloride
CAS 23602-78-0
Molekylær formel C19H21ClF3NO2
Mængde 50 g
Synonym 2-[[1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]ethyl]amino]ethanol benzoate ester
InChI nøgle NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.CC(CC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethyl benzoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 387.83
Formel vægt 387.8
Fysisk form Pulver