Få mere at vide
Benezeneruthenium(II) kloriddimer, TRC
Artikelnummer. 30341148
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30341148 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30341148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB997115500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer
CAS 37366-09-9
Molekylær formel C12H12Cl4Ru2
Mængde 500 mg
Synonym Bis(eta6-benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, (Benzene)dichlororuthenium DimerBenzeneruthenium Dichloride Dimer, Bis((eta6-benzene)chloro(μ-chloro)ruthenium), Bis((eta6-benzene)dichlororuthenium), Bis(benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(eta6-benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(π-benzeneruthenium dichloride), Bis[(benzene)dichlororuthenium], Bis[dichloro[eta6-(benzene)]ruthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium, μ-Dichloro-bis(benzenechlororuthenium(II))
InChI formel InChI=1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
SMIL [Cl-][Ru+2]1[Cl-][Ru+2]([Cl-])[Cl-]1.[cH]2[cH][cH][cH][cH][cH]2.[cH]3[cH][cH][cH][cH][cH]3
IUPAC navn benzen; dichlororuthenium
Molekylvægt (g/mol) 500.18
Formel vægt 499.778