Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Bøjninger 75°
Artikelnummer. 11866154
Standard konusled nr.:
NS 24/29
Artikelnummer. 11866154
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05020003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med to NS-kegler
  • Bøjet (vinkel: 75° )
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer To NS-kegler
Materiale Duran Glas
Standard konusled nr. NS 24/29