Få mere at vide
Bendiocarb, TRC
Artikelnummer. 30346724
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346724 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30346724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1199001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendiocarb
CAS 22781-23-3
Molekylær formel C11 H13 N O4
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-(isopropylidenedioxy)phenyl ester (8CI), Phenol, 2,3-(isopropylidenedioxy)-, methylcarbamate (8CI), 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate, 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate, Bencarbate, Bendiocarb, Dycarb, Ficam, Ficam 80W, Ficam W, Fisons NC 6897, Garvox, Multamat, NC 6897, Niomil, Seedox, Seedox (insecticide), Seedox 80W, Tatoo, Tattoo, Turcam
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-11(2)15-8-6-4-5-7(9(8)16-11)14-10(13)12-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
SMIL CNC(=O)Oc1cccc2OC(C)(C)Oc12
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl) N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Formel vægt 223.0845