Få mere at vide
Bendazol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442306 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16442306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2141
MedChemExpress Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendazol
CAS 621-72-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12N2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (480.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(CC2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3N1
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Formel vægt 208.26
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation