Få mere at vide
Bendazac, TRC
Artikelnummer. 30333351
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333351 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1326005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendazac
CAS 20187-55-7
Molekylær formel C16H14N2O3
Mængde 5 g
Synonym [[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetic Acid, 1-Benzylindazole-3-oxyacetic Acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic Acid, AF 983, Bendazolic Acid, Bindazac, Dogalina, Zildasac, Zildazac
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)COc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC navn 2-(1-benzylindazol-3-yl)oxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Formel vægt 282.1004