Få mere at vide
Bendazac, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584444 1 g
16594444 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16584444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464920010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20187-55-7
Molekylær formel C16H13N2NaO3
Molekylvægt (g/mol) 304.28
InChI nøgle GHFGHIKJGVMEFT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium-2-[(1-benzyl-lH-indazol-3-yl)oxy]acetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendazac
Smeltepunkt 160.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ethanol, acetone
Formel vægt 282.3