missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bendazac L-Lysine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458856
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2165

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bendazac L-Lysine is one of agents that have been introduced for the management of cataracts, protecting the level of vision in patients, thus delaying the need for surgical intervention.

Bendazac L-Lysine is one of agents that have been introduced for the management of cataracts, protecting the level of vision in patients, thus delaying the need for surgical intervention.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bendazac L-Lysine
CAS 81919-14-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28N4O5
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 428.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 428.48
Procent renhed 99.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.