missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bendamustine Isopropyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30332725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13251010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bendamustine Isopropyl Ester
CAS 1313020-25-5
Molekylær formel C19 H27 Cl2 N3 O2
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-Benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Isopropyl Ester, Bendamustine 1-Methylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H27Cl2N3O2/c1-14(2)26-19(25)6-4-5-18-22-16-13-15(7-8-17(16)23(18)3)24(11-9-20)12-10-21/h7-8,13-14H,4-6,9-12H2,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn propan-2-yl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 400.34
Formel vægt 399.148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.