Få mere at vide
Bendamustine hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30329063
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30329063 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB132500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Molekylær formel C16H21Cl2N3O2.HCl
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93
InChI formel InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
SMIL Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn 4-[5-[bis(2-chlorethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 394.72
Formel vægt 393.08