Få mere at vide
Bendamustine hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702804
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702804 10 mg
18752784 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702804 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 3681/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytostatic agent; exhibits DNA alkylating and purine analog properties
Cytostatic agent that displays activity in non-Hodgkin's lymphomas. Exhibits bifunctionality; combines DNA alkylating properties with those of purine analogs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3543-75-7
Molekylær formel C16H22Cl3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 394.721
InChI nøgle ZHSKUOZOLHMKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bendamustine hydrochloride, treanda, bendamustine hcl, ribomustin, cytostasan, bendamustin hydrochloride, treakisym, 4-5-bis 2-chloroethyl amino-1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl butanoic acid hydrochloride, bendeka
PubChem CID 77082
IUPAC navn 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid;hydrochloride
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)N(CCCl)CCCl)N=C1CCCC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendamustine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 394.72
Procent renhed >98%