Få mere at vide
Bendamustine Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30341848
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30341848 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30341848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB132495250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bendamustine Ethyl Ester
CAS 87475-54-5
Molekylær formel C18 H25 Cl2 N3 O2
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, ethyl ester, Bendamustine ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H25Cl2N3O2/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-21-15-13-14(7-8-16(15)22(17)2)23(11-9-19)12-10-20/h7-8,13H,3-6,9-12H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn ethyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 386.32
Formel vægt 385.1324