Få mere at vide
Bendamustine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bendamustine Ethyl Ester |
| CAS | 87475-54-5 |
| Molekylær formel | C18 H25 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, ethyl ester, Bendamustine ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25Cl2N3O2/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-21-15-13-14(7-8-16(15)22(17)2)23(11-9-19)12-10-20/h7-8,13H,3-6,9-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | ethyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.32 |
| Formel vægt | 385.1324 |