Få mere at vide
Bendamustine Ethyl Ester, Mikromol
Artikelnummer. 30460880
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460880 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bendamustine Ethyl Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendamustine Ethyl Ester
CAS 87475-54-5
Analyt- eller komponentnavne Bendamustine Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H25 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, ethyl ester, Bendamustine ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H25Cl2N3O2/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-21-15-13-14(7-8-16(15)22(17)2)23(11-9-19)12-10-20/h7-8,13H,3-6,9-12H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn ethyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 386.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 385.1324 g/mol