missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bendamustine Dimer Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bendamustine dimer |
| CAS | 1228551-91-4 |
| Molekylær formel | C32 H41 Cl3 N6 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 2-[[2-(3-carboxypropyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl](2-chloroethyl)amino]ethyl ester, 4-[5-({2-[(4-{5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoyl)oxy]ethyl}(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]butanoic acid, 4-[5-[2-[4-[5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoyloxy]ethyl-(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoic acid, Bendamustine dimer, Bendamustine chloro dimer, Bendamustine Rel. Comp. H (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41Cl3N6O4/c1-38-28-12-10-24(22-26(28)36-29(38)5-3-7-31(42)43)41(18-15-35)19-20-45-32(44)8-4-6-30-37-25-21-23(9-11-27(25)39(30)2)40(16-13-33)17-14-34/h9-12,21-22H,3-8,13-20H2,1-2H3,(H,42,43) |
| SMIL | Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCOC(=O)CCCc3nc4cc(ccc4n3C)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | 4-[5-[2-[4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoyloxy]ethyl-(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 680.06 |
| Formel vægt | 678.2255 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?