missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bendamustine Dimer Impurity, TRC

Artikelnummer. 30333435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333435 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB13252025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bendamustine dimer
CAS 1228551-91-4
Molekylær formel C32 H41 Cl3 N6 O4
Mængde 25 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 2-[[2-(3-carboxypropyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl](2-chloroethyl)amino]ethyl ester, 4-[5-({2-[(4-{5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoyl)oxy]ethyl}(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]butanoic acid, 4-[5-[2-[4-[5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoyloxy]ethyl-(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoic acid, Bendamustine dimer, Bendamustine chloro dimer, Bendamustine Rel. Comp. H (USP)
InChI formel InChI=1S/C32H41Cl3N6O4/c1-38-28-12-10-24(22-26(28)36-29(38)5-3-7-31(42)43)41(18-15-35)19-20-45-32(44)8-4-6-30-37-25-21-23(9-11-27(25)39(30)2)40(16-13-33)17-14-34/h9-12,21-22H,3-8,13-20H2,1-2H3,(H,42,43)
SMIL Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCOC(=O)CCCc3nc4cc(ccc4n3C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn 4-[5-[2-[4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoyloxy]ethyl-(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 680.06
Formel vægt 678.2255
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.