Få mere at vide
Bendamustine 1-Methylethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17902426
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17902426 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17902426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bendamustine 1-Methylethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bendamustine Isopropyl Ester
CAS 1313020-25-5
Analyt- eller komponentnavne Bendamustine Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H27 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-Benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Isopropyl Ester, Bendamustine 1-Methylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H27Cl2N3O2/c1-14(2)26-19(25)6-4-5-18-22-16-13-15(7-8-17(16)23(18)3)24(11-9-20)12-10-21/h7-8,13-14H,4-6,9-12H2,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn isopropyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 400.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 399.148 g/mol