Få mere at vide
Bendamustine 1-Methylethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Bendamustine 1-Methylethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bendamustine Isopropyl Ester |
| CAS | 1313020-25-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bendamustine Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H27 Cl2 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-Benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Isopropyl Ester, Bendamustine 1-Methylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27Cl2N3O2/c1-14(2)26-19(25)6-4-5-18-22-16-13-15(7-8-17(16)23(18)3)24(11-9-20)12-10-21/h7-8,13-14H,4-6,9-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | isopropyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoate |
| Vis mere |