Få mere at vide
Ratiolab™ Bordstativ
Artikelnummer. 10523805
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
10523805 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 10523805 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 7001400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00 DKK
    64.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.00 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug dette bordstativ med affaldsposer. Ratiolab™ Bordstande er designet til at passe til affaldsposer med dimensioner på 200 x 300 x 0,05 mm.
  • Bordstativ til affaldsposer, 200 x 300 x 0,05 mm
  • Praktisk bordstativ
  • Plastbelagt med 3 gummifødder
Tekniske data
Oversigt Plastbelagt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 300 x 200 mm affaldssække
Materiale Polypropylen
Dimensioner (L x B) 300 x 200 mm
Produkttype Bordstativ