Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ Benchtop spektrometer NMR rør
Artikelnummer. 15896895 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
Model-:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Mængde:
25
150
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15896895
Brand: Wilmad-LabGlass™ 666090725
Wilmad-LabGlass Benchtop NMR-rør er blevet testet for at sikre ydeevne og tillade tillid til at købe forbrugsstoffer til instrumenter.
  • 5mm O.D. tubes available in 7” or 8” lengths in quantities of 25 or 150 pieces
  • Packaging allows for easy tube access and storage
  • Attractively priced for a high-throughput laboratory environment
  • Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Benchtop NMR Spectrometers
Længde (metrisk) 17.8 cm
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype NMR Tube
Farve Clear
Lukketype Cap
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Til brug med (applikation) NMR Experiments
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Mængde 25
Model- WG-BTNMR-7-25