Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ Benchtop spektrometer NMR rør
Artikelnummer. 15816905
Skift visning
Længde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
Model-:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Mængde:
25
150
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Model- Mængde Pakningsstørrelse
15816905 7 tommer WG-BTNMR-7 150 -
15806905 8 tommer WG-BTNMR-8-25 25 Pakke med 25
15896895 7 tommer WG-BTNMR-7-25 25 Pakke med 25
15826905 8 tommer WG-BTNMR-8 150 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15816905 Leverandør Wilmad-LabGlass™ Leverandørnr. 666097150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1371.93 DKK / Pakke med 150
    Spare 53.07 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Wilmad-LabGlass Benchtop NMR-rør er blevet testet for at sikre ydeevne og tillade tillid til at købe forbrugsstoffer til instrumenter.
  • 5 mm OD-rør fås i 7” eller 8” længder i mængder på 25 eller 150 stk
  • Emballage giver nem adgang til rør og opbevaring
  • Attraktive priser for et laboratoriemiljø med høj kapacitet
  • Type 1, klasse B Borosilikatglaskonstruktion med engangshætter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Benchtop NMR-spektrometre
Længde (metrisk) 17.8 cm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR rør
Farve Klar
Lukketype Kasket
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Til brug med (applikation) NMR-forsøg
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Mængde 150
Model- WG-BTNMR-7