Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ Benchtop spektrometer NMR rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
Model-:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Mængde:
25
150
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- 5mm O.D. tubes available in 7” or 8” lengths in quantities of 25 or 150 pieces
- Packaging allows for easy tube access and storage
- Attractively priced for a high-throughput laboratory environment
- Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Benchtop NMR Spectrometers |
| Længde (metrisk) | 20.3 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | NMR Tube |
| Farve | Clear |
| Lukketype | Cap |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Til brug med (applikation) | NMR Experiments |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.43 mm |
| Vis mere |