Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Benchtop Muffelovne Tilbehør med Thermo Scientific™ Thermolyne™ Bænkmuffelovne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25.4 x 19.3 x 0.95 cm |
| Temperatur (metrisk) | 100°C to 1200°C |
| Type | Herdebakke |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 10 x 7,6 x 0,38 tommer. (25,4 x 19,3 x 0,95 cm) |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Længde (metrisk) | 25.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,6 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 19.3 cm |
| Højde (engelsk) | 0,38 tommer. |
| Højde (metrisk) | 0.95 cm |
| Vis mere |