Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520577
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10149270
Brand: Thermo Scientific™ 41501000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver i flydende nitrogen, tøris-opløsningsmiddelblandinger eller isvand på kort sigt med disse bordpladede Dewar-kolber med dobbeltvæggede sider, isolering og hældetude.
Opbevar prøver i flydende nitrogen, tøris-opløsningsmiddelblandinger eller isvand på kort sigt med Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade. Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere. Kolber har hældetude og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker.
  • Højdensitetspolyethylenbund og HDPE-betræk med polyethylenbelagt håndtag for stærk, brudsikker ydeevne
  • Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere
  • Brug fra -196 °C til +100 °C
  • Hældetud og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker
  • Ventileret, isoleret dæksel giver mulighed for dampudslip, men bibeholder prøvetemperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33.814 fl oz.
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Kapacitet (metrisk) 1 l
Dybde (metrisk) interiør 195 mm
Dybde (engelsk) Interiør 7.7 in.
Diameter (metrisk) indre mund 96mm
Diameter (engelsk) Indre mund 3.8 in.
Højde (metrisk) 251mm
Højde (engelsk) 9,9 tommer.