Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade
Artikelnummer. 10782702
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10782702 4 l Hver
10149270 1 l Hver
10693121 2 l Hver
10007910 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10782702 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41504000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2294.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 540.85 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opbevar prøver i flydende nitrogen, tøris-opløsningsmiddelblandinger eller isvand på kort sigt med disse bordpladede Dewar-kolber med dobbeltvæggede sider, isolering og hældetude.
Opbevar prøver i flydende nitrogen, tøris-opløsningsmiddelblandinger eller isvand på kort sigt med Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade. Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere. Kolber har hældetude og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker.
  • Højdensitetspolyethylenbund og HDPE-betræk med polyethylenbelagt håndtag for stærk, brudsikker ydeevne
  • Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere
  • Brug fra -196 °C til +100 °C
  • Hældetud og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker
  • Ventileret, isoleret dæksel giver mulighed for dampudslip, men bibeholder prøvetemperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 135,26 fl oz.
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Kapacitet (metrisk) 4 l
Dybde (metrisk) interiør 295 mm
Dybde (engelsk) Interiør 11,6''
Diameter (metrisk) indre mund 158mm
Diameter (engelsk) Indre mund 6,2 tommer
Højde (metrisk) 353mm
Højde (engelsk) 13,9 tommer