Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade
Beskrivelse
Opbevar prøver i flydende nitrogen, tøris-opløsningsmiddelblandinger eller isvand på kort sigt med Thermo Scientific™ Dewar-flasker til bordplade. Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere. Kolber har hældetude og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker.
- Højdensitetspolyethylenbund og HDPE-betræk med polyethylenbelagt håndtag for stærk, brudsikker ydeevne
- Dobbeltvæggede sider og CFC-fri skum-urethanisolering minimerer varmelækage, så prøverne forbliver kolde længere
- Brug fra -196 °C til +100 °C
- Hældetud og bundgrebsområde for nem fjernelse af brugte væsker
- Ventileret, isoleret dæksel giver mulighed for dampudslip, men bibeholder prøvetemperaturen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 67.628 fl oz. |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Dybde (metrisk) interiør | 231 mm |
| Dybde (engelsk) Interiør | 9.1 in. |
| Diameter (metrisk) indre mund | 122mm |
| Diameter (engelsk) Indre mund | 4.8 in. |
| Højde (metrisk) | 282mm |
| Højde (engelsk) | 11,1 tommer |