Få mere at vide
Buerkle™ PVC bordplade aftapningsstativ med opsamlingspande
Artikelnummer. 11911611 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Stillinger:
31
49
73
Størrelse:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Størrelse unitSize
11911611 31 400 x 400 mm Hver
11931611 49 500 x 500 mm Hver
11921611 73 600 x 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11911611 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96403040
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ PVC bordplade aftapningsstativ med opsamlingspande er let og fleksibelt at sætte ned på et bord eller en arbejdsflade.
  • To store understøtninger med brede baser sikrer tilstrækkelig stabilitet
  • Opsamlingsbeholderen kan ganske enkelt tages ud for tømning
  • Positionerne af de stabile stænger kan til enhver tid ændres
  • Fleksibel, kan bruges på begge sider
  • Afløbsstativ PVC, stænger PP
  • Inkl. nøgle til stængerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/hvid
Materiale PVC, polypropylen
Stillinger 31
Størrelse 400 x 400 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (engelsk) 15,74 tommer.
Inkluderer Nøgle, opsamlingsskål, 5 x 60 mm stænger, 26 x 100 mm stænger, 2 x 150 mm stænger
Produkttype Aftapningsstativ til bordplade
Højde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm