Få mere at vide
Jenway™ Benchtop måler for opløst ilt
Beskrivelse
- LCD giver klar, direkte aflæsning af procentdelen af opløst oxygen, mg/L eller BOD af prøver
- Eksporter nemt data til computer eller printer via RS-232- eller IrDA-forbindelser
- % Mætning fra 0 til 199 eller 0 til 25 med nøjagtighed på± 2 % med °50 F (°10 C) kalibreringstemperatur
- Manuel kompensation for saltholdighed og barometertryk
- Har realtidsur
Tekniske data
Tekniske data
| Datapunkter | DO, temperatur |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, French, German, Italian, Spanish, Portuguese |
| Strømforbrug | 9 V strømforsyning |
| Spænding | 120 V |