Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520724
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Holder:
12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml)
12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (16 til 17 mm dia.)
12 rør (diameter 12 til 13 mm)
20 rør (0,2 til 0,5 ml)
32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10777232
Brand: Thermo Scientific™ 355501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken ved hjælp af bordkølere.
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
  • Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
  • Plads til 12, 20 eller 32 rør
  • Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
  • Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
  • Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
  • Stabelbar for at spare plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 133 mm
Højde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) 226 mm
Længde (engelsk) 8,94 tommer.
Bredde (metrisk) 165 mm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 8,94 x 6,5 x 8,25 tommer. (226 x 165 x 133 mm)
Oversigt 4x5 rum, -20 grader.
Array 4 x 5
Holder Temp., Timer <-15 °C, 1
Design Ufyldt/klart låg
Materiale Polycarbonat
Type Bordkøler
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 0,2 til 0,5 ml
Holder 20 rør (0,2 til 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C