Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Holder:
12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml)
12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (16 til 17 mm dia.)
12 rør (diameter 12 til 13 mm)
20 rør (0,2 til 0,5 ml)
32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
- Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
- Plads til 12, 20 eller 32 rør
- Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
- Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
- Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
- Stabelbar for at spare plads
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 146 mm |
| Højde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 243 mm |
| Længde (engelsk) | 9,56 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 157 mm |
| Bredde (engelsk) | 6,19 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,56 x 6,19 x 5,75 tommer. (243 x 157 x 146 mm) |
| Oversigt | 4x8 rum, gelfyldte, 0 grader. |
| Array | 4 x 8 |
| Holder Temp., Timer | <1°C, 5,0 |
| Vis mere |