Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
Beskrivelse
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
- Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
- Plads til 12, 20 eller 32 rør
- Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
- Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
- Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
- Stabelbar for at spare plads
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Højde (engelsk) | 4,94 tommer. |
| Længde (metrisk) | 151 mm |
| Længde (engelsk) | 5,31 tommer |
| Bredde (metrisk) | 108 mm |
| Bredde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Dimensioner (L x B x H) | 5-15/16 x 4-1/4 x 4-15/16 tommer. (151 x 108 x 125 mm) |
| Oversigt | 3x4 rum, -20 °C |
| Array | 3 x 4 |
| Holder Temp., Timer | 45 min. |
| Vis mere |