Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10525021
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Holder:
12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml)
12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (16 til 17 mm dia.)
12 rør (diameter 12 til 13 mm)
20 rør (0,2 til 0,5 ml)
32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10525021
Brand: Thermo Scientific™ 51161300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken ved hjælp af bordkølere.
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
  • Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
  • Plads til 12, 20 eller 32 rør
  • Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
  • Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
  • Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
  • Stabelbar for at spare plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 190 mm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 197 mm
Længde (engelsk) 7,75 tommer.
Bredde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 5,5''
Dimensioner (L x B x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (197 x 140 x 190 mm)
Oversigt 3x4 rum, til 12-13mm dia.hætteglas
Array 3 x 4
Holder Temp., Timer <1°C, 5,0
Design Ufyldt/klart låg
Materiale Polycarbonat
Type Bordkøler
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 0,2 til 0,5 ml
Holder 12 rør (diameter 12 til 13 mm)
Temperaturområde 0 °C