Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
Artikelnummer. 10292581
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Holder:
12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml)
12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (16 til 17 mm dia.)
12 rør (diameter 12 til 13 mm)
20 rør (0,2 til 0,5 ml)
32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Array Holder Pakningsstørrelse
10292581 -20 °C 3 x 4 12 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10777232 -20 °C 4 x 5 20 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10252631 -20 °C 4 x 8 32 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10525021 0 °C 3 x 4 12 rør (diameter 12 til 13 mm) Hver
10253921 0 °C 3 x 4 12 rør (16 til 17 mm dia.) Hver
10089140 0 °C 3 x 4 12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10778391 0 °C 4 x 8 32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10741792 -20 °C 3 x 4 12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10292581 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51150012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.95 DKK
    1656.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 281.62 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken ved hjælp af bordkølere.
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
  • Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
  • Plads til 12, 20 eller 32 rør
  • Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
  • Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
  • Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
  • Stabelbar for at spare plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 125 mm
Højde (engelsk) 4,94 tommer.
Længde (metrisk) 151 mm
Længde (engelsk) 5,31 tommer
Bredde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Dimensioner (L x B x H) 5,31 x 4,25 x 4,94 tommer. (151 x 108 x 125 mm)
Oversigt 3x4 rum, -20 grader.
Array 3 x 4
Holder Temp., Timer <-15 °C, 1
Design Ufyldt/klart låg
Materiale Polycarbonat
Produkttype Bordkøler
Farve Blå, Klar
Kapacitet (metrisk) 0,2 til 0,5 ml
Holder 12 rør (0,2 til 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C