Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken ved hjælp af bordkølere.
Brand: Thermo Scientific™ 5116-1600
2776.40 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24082" to get your promotional price.
Beskrivelse
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
- Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
- Plads til 12, 20 eller 32 rør
- Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
- Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
- Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
- Stabelbar for at spare plads
Tekniske data
190 mm | |
197 mm | |
140 mm | |
7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (197 x 140 x 190 mm) | |
3 x 4 | |
Ufyldt/klart låg | |
Bordkøler | |
0,2 til 0,5 ml | |
0 °C |
7,5 tommer | |
7,75 tommer. | |
5,5'' | |
3x4 rum, til 16-17mm dia.hætteglas | |
<1°C, 5,0 | |
Polycarbonat | |
Klar | |
12 rør (16 til 17 mm dia.) |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1422744 | Overensstemmelsescertifikat | 05/02/2025 | 5116-1600 |
1418853 | Overensstemmelsescertifikat | 30/01/2025 | 5116-1600 |
1400323 | Overensstemmelsescertifikat | 26/04/2024 | 5116-1600 |
1396048 | Overensstemmelsescertifikat | 12/11/2023 | 5116-1600 |
1394340 | Overensstemmelsescertifikat | 11/11/2023 | 5116-1600 |
Kampagner
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Thermo Scientific Abgene Stora
Cryo Collection Promotion
Save up to 60% on cold storage essentials.Promo Code: 24082Expires: 2025-12-31
Days
138Hours
16Minutes
5Seconds
25