Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordkølere
Artikelnummer. 10252631
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Holder:
12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml)
12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (0,2 til 0,5 ml)
12 rør (16 til 17 mm dia.)
12 rør (diameter 12 til 13 mm)
20 rør (0,2 til 0,5 ml)
32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml)
32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Array Holder Pakningsstørrelse
10252631 -20 °C 4 x 8 32 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10777232 -20 °C 4 x 5 20 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10292581 -20 °C 3 x 4 12 rør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10525021 0 °C 3 x 4 12 rør (diameter 12 til 13 mm) Hver
10253921 0 °C 3 x 4 12 rør (16 til 17 mm dia.) Hver
10089140 0 °C 3 x 4 12 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10778391 0 °C 4 x 8 32 kryogene hætteglas, mikrocentrifugerør (0,2 til 0,5 ml) Hver
10741792 -20 °C 3 x 4 12 kryogene hætteglas (0,2 til 1,5 ml) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10252631 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51150032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3526.51 DKK
    3171.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 355.45 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken ved hjælp af bordkølere.
Beskyt enzymer, celler, reagenser og opløsninger ved at opretholde frysertemperaturer, mens du er på laboratoriebænken vha. Thermo Scientific™ Bordkølere.
  • Oprethold fryserens temperatur under frostfri cyklusser, strømsvigt og utilsigtede døråbninger
  • Plads til 12, 20 eller 32 rør
  • Indsatser medfølger til 1,5 mL rør for at have kompatibilitet til at indeholde 0,2-0,5 mL mikrocentrifugerør
  • Trykt gitter på en-vejs nøglelåg for korrekt orientering og prøveidentifikation
  • Støbt af slagfast polycarbonat med låsehåndtag til langtidsbrug
  • Stabelbar for at spare plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 146 mm
Højde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 243 mm
Længde (engelsk) 9,56 tommer.
Bredde (metrisk) 157 mm
Bredde (engelsk) 6,19 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 9,56 x 6,19 x 5,75 tommer. (243 x 157 x 146 mm)
Oversigt 4x8 rum, gelfyldte, -20 grader,
Array 4 x 8
Holder Temp., Timer <-15 °C, 2
Design Gelfyldt/hvidt låg
Materiale Polycarbonat
Produkttype Bordkøler
Farve Blå, Hvid
Kapacitet (metrisk) 0,2 til 0,5 ml
Holder 32 rør (0,2 til 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C