Få mere at vide
Sartorius Bordplade Arium pro UF Ultrapure Vandsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11785006 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Ledningsevne:
100 μS/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Ledningsevne Pakningsstørrelse
11785006 100 μS/cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11785006 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OPROUFT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67240.00 DKK
    43101.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 24138.91 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Giver det bredeste udvalg af funktioner og muligheder for tilpasset konfiguration.
  • Modulære enheder formonteret i henhold til specifikke applikationer
  • Laveste TOC-niveau sammen med overvågningsfunktion i realtid
  • Effektiv fjernelse af endotoksiner, DNase og RNase
  • Høj fleksibilitet
  • Total nem betjening
  • Møder og overgår ASTM Type 1 standard, der sikrer reproducerbarhed af resultater
  • Anvendelser: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionkromatografi, TOC-analyse, PCR, Elektroforese, Endotoksinanalyse, Immuncytokemi, Rent vand til fremstilling af cellekulturmedier, Rent vand til produktion af monoklonale antistoffer, Fotometri
  • 5000 MWCO mikroporøs membran tilbageholder makromolekyler, og vandet kan bruges til cellekulturapplikationer
  • Typiske anvendelser omfatter celledyrkning, DNA-sekvensanalyse, IVF og generelle biokemiske anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ledningsevne 100 μS/cm
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Destilleret, DI, RO, EDI
Flowhastighed 1,7 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <5 ppb
DNase Ja
Til brug med (applikation) Cellekultur; Forberedelse af buffer og medie; Histologi; IC; Fremstilling af reagenser; Fotometri; ELISA; AAS
Montering Bordplade
Silica <1000ppb
Turbiditet <1 NTU
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 100 til 240 V
Daglig output 100 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Arium pro Ultrapure Vandsystem