Få mere at vide
Gibco™ BenchStable™ MEM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7162106
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Artikelnummer. Mængde
16477060 500 ml
16487060 10 x 500 ml
2 options
Artikelnummer. 16477060
Brand: Gibco™ A4192201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
Gibco Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable MEM er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel MEM, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Dette MEM er ændret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med GlutaMAX, Phenol Red
• Uden at
bruge HEPES BenchStable MEM
MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins ’ændring. MEM fås med Earles ’salte til brug i en CO2-inkubator eller med Hanks' salte til brug uden CO2. Dette MEM inkluderer Earles salte. MEM med GlutaMAX supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable MEM kræver supplering med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEM (Minimum Essential Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, GlutaMAX, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Grønne funktioner Energieffektiv, Færre ressourceforbrug, Bæredygtig emballage
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Beskyt mod lys.