Få mere at vide
Cytiva Benchkote Surface Protector, 460 x 570mm pad
Artikelnummer. 11979144
Skift visning
Dimensioner (L x B):
460 x 570 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11979144 460 x 570 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11979144 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2300599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    905.89 DKK / Pakke med 50
    Spare 434.11 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
An absorbent lab paper that protects surfaces against hazardous spills. After use, the bench protector sheet is incinerated or disposed of according to local regulations. Benchkote surface protector minimizes mess and contamination during spills.
  • Stærk:Benchkote overfladebeskytter er stærk og rivefast, når den er våd eller tør
  • Brugervenlighed: Glat hvid overflade kan skrives på med blæk eller blyant og ligger fladt
  • Ren: Velegnet til mætning med desinfektionsmiddel for at beskytte bænke, hvor patogener og andre bakterier er til stede
  • Engangs:Benchkote papir kan forbrændes efter brug
  • Sikker forbrænding: Polyethylenlaget forbruges hurtigt ved forbrænding og smelter eller drypper ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pad
Dimensioner (L x B) 460 x 570 mm
Engangs Engangsbrug
Mængde 50 puder