Få mere at vide
Cytiva Benchkote Ark til ÄKTA Systems
Artikelnummer. p-7087579
Til brug med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
nr. pr. pakke:
10/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 16022042
Brand: Cytiva 230010072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter de øverste bufferbakker mod bufferspild og saltaflejringer
  • Dæk den øverste bufferbakke for at beskytte mod bufferspild og saltaflejringer
  • Forenkle daglig og ugentlig forebyggende vedligeholdelse af den øverste bufferbakke på ÄKTA-systemer
  • Fremstillet af absorberende, uigennemtrængeligt materiale, der er designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild
  • Glat, absorberende Whatman papir absorberer hurtigt spild
  • Lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen
  • Passer til den øverste bufferbakke på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure og ÄKTA start proteinrensningssystemer.
  • Praktisk og nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende liner
Materiale Papir, lamineret polyethylen
Til brug med (applikation) ÄKTA Avant
nr. pr. pakke 10/Pk.