Få mere at vide
Cytiva Benchkote Ark til ÄKTA Systems
Til brug med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
25/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Dæk den øverste bufferbakke for at beskytte mod bufferspild og saltaflejringer
- Forenkle daglig og ugentlig forebyggende vedligeholdelse af den øverste bufferbakke på ÄKTA-systemer
- Fremstillet af absorberende, uigennemtrængeligt materiale, der er designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild
- Glat, absorberende Whatman papir absorberer hurtigt spild
- Lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen
- Passer til den øverste bufferbakke på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure og ÄKTA start proteinrensningssystemer.
- Praktisk og nem at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Absorberende liner |
| Materiale | Papir, lamineret polyethylen |
| Til brug med (applikation) | ÄKTA Avant |
| nr. pr. pakke | 25/pakke |