Få mere at vide
Cytiva Benchkote Ark til ÄKTA Systems
Product Code. 16002042
Change view
Click to view available options
Til brug med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
nr. pr. pakke:
10 stk./pakke
25/pakke
50 stk./pakke
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Product Code. Til brug med (applikation) nr. pr. pakke unitSize
16002042 ÄKTA Start 25/pakke Pakke med 25
16022042 ÄKTA Avant 10 stk./pakke Pakke med 10
16032042 ÄKTA Avant 25/pakke Pakke med 25
16042042 ÄKTA Avant 50 stk./pakke Pakke med 50
16062032 ÄKTA Pure 10 stk./pakke Pakke med 10
16072032 ÄKTA Pure 25/pakke Pakke med 25
16082032 ÄKTA Pure 50 stk./pakke Pakke med 50
16092032 ÄKTA Start 10 stk./pakke Pakke med 10
16012042 ÄKTA Start 50 stk./pakke Pakke med 50
9 options
Product Code. 16002042
Brand: Cytiva 230010064
Only null left
Add to basket
Add to basket
Beskytter de øverste bufferbakker mod bufferspild og saltaflejringer
  • Dæk den øverste bufferbakke for at beskytte mod bufferspild og saltaflejringer
  • Forenkle daglig og ugentlig forebyggende vedligeholdelse af den øverste bufferbakke på ÄKTA-systemer
  • Fremstillet af absorberende, uigennemtrængeligt materiale, der er designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild
  • Glat, absorberende Whatman papir absorberer hurtigt spild
  • Lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen
  • Passer til den øverste bufferbakke på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure og ÄKTA start proteinrensningssystemer.
  • Praktisk og nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Absorberende liner
Materiale Papir, lamineret polyethylen
Til brug med (applikation) ÄKTA Start
nr. pr. pakke 25/pakke