Få mere at vide
Cytiva Benchkote ark til ÄKTA-systemer
Artikelnummer. 16497645
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
25/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497645 25/pakke -
16477645 10 stk./pakke -
16487645 50 stk./pakke Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497645 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 230010094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Benchkote ark til ÄKTA-systemer vil beskytte de øverste bufferbakker mod bufferspild og saltaflejringer.
Hvorfor Benchkote ark til lab ÄKTA-systemer?
  • Dæk den øverste bufferbakke med Benchkote plade og beskytte mod bufferspild og saltaflejringer.
  • Forenkle daglig og ugentlig forebyggende vedligeholdelse af den øverste bufferbakke på dine ÄKTA-systemer
  • Glat, absorberende Whatman™ papir absorberer hurtigt spild.
  • Lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
  • Tilbydes i tre praktiske pakkestørrelser: 10/pk, 25/pk og 50/pk ark.
  • Praktisk og nem at bruge.
  • Benchkote plader er fremstillet af absorberende, uigennemtrængeligt materiale designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild.
  • Den højkvalitets, glatte og absorberende Whatman™ papir, absorberer hurtigt væskespild, og lamineret polyethylenlag forhindrer gennemstrømning til arbejdsfladen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Absorberende papir, lamineret polyethylen
Oversigt Til brug med ÄKTA go
Mængde 25/pakke